Imprimer
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300132-500MG OR300132-100MG OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA 277 EUR
APOSOR300132-500MG APOSOR300132-100MG APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₈INO
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037478
Numéro CAS: 952569-54-9