Imprimer
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-6-methoxy-2-azanaphthalene
OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-1GEA 527 EUR
APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Poids moléculaire: 193.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044725
Numéro CAS: 82117-20-2