Imprimer
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300118-1G OR300118-250MG
APOSOR300118-1GEA 130 EUR
APOSOR300118-1G APOSOR300118-250MG
7-Chloroisoquinolin-1-ol
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436984
Numéro CAS: 24188-74-7