Imprimer
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloroisoquinolin-6-ol, 3-Chloro-6-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300116-1G OR300116-250MG
APOSOR300116-1GEA 899 EUR
APOSOR300116-1G APOSOR300116-250MG
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380493
Numéro CAS: 1374652-53-5