Imprimer
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Poids moléculaire: 222.081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264577
Numéro CAS: 1146298-61-4