Imprimer
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 364 EUR
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18250895
Numéro CAS: 1206975-02-1