Imprimer
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Carboxy-3-chloroisoquinoline, 6-Carboxy-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 522 EUR
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260383
Numéro CAS: 1256794-71-4