Imprimer
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Bromo-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300069-100MG OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR300069-100MG APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Poids moléculaire: 242.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193666
Numéro CAS: 1233025-78-9