Imprimer
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromoisoquinolin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300065-500MG OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA 474 EUR
APOSOR300065-500MG APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224.054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040413
Numéro CAS: 1175271-86-9