Imprimer
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 406 EUR
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18250894
Numéro CAS: 1260664-41-2