Imprimer
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300011-1G OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA 464 EUR
APOSOR300011-1G APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₃
Point de fusion: 234…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044671
Numéro CAS: 376584-30-4