Imprimer
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Borono-1-chloroisoquinoline, 7-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-7-yl)boronic acid
OR300003-250MG OR300003-500MG
APOSOR300003-250MGEA 174 EUR
APOSOR300003-250MG APOSOR300003-500MG
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13190241
Numéro CAS: 370864-49-6