Imprimer
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1-chloroisoquinoline
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 546 EUR
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13190242
Numéro CAS: 1800484-01-8