Imprimer
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 82.8 EUR
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192643
Numéro CAS: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III