Imprimer
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 551 EUR
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00662782
Numéro CAS: 188937-40-8