Imprimer

6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile

OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 227 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O₂S
Poids moléculaire: 210.253 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173693
Numéro CAS: 175277-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR