Imprimer
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamate, 2,6-Dichloro-4-[({[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamoyl}oxy)methyl]pyridine
OR29546-250MG OR29546-50MG
APOSOR29546-250MGEA 116 EUR
APOSOR29546-250MG APOSOR29546-50MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Formule: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00207908
Numéro CAS: 261622-75-7