Imprimer
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole, tert-Butyl {[5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]methyl} sulphone
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 284 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090296
Numéro CAS: 680216-16-4