Imprimer
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)furan-3-carboxylate
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 296 EUR
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formule: C₁₄H₁₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277691
Numéro CAS: 175276-71-8