5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-(Methylsulphonyl)-2-thenoic acid, 2-Carboxy-5-(methylsulphonyl)thiophene
Formule:
C₆H₆O₄S₂ Point de fusion: 201…204 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173745 Numéro CAS: 60166-86-1 |