Imprimer
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29197-10G OR29197-1G OR29197-5G
APOSOR29197-10GEA 691 EUR
APOSOR29197-10G APOSOR29197-1G APOSOR29197-5G
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅NS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173741
Numéro CAS: 175205-78-4