Imprimer
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-2-(4-cyanophenyl)-1,3-dioxolane
OR29054-1G OR29054-5G OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA 37.7 EUR
APOSOR29054-1G APOSOR29054-5G APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 268.107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052887
Numéro CAS: 60207-22-9