Imprimer
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR29015-1G OR29015-5G OR29015-250MG
APOSOR29015-1GEA 132 EUR
APOSOR29015-1G APOSOR29015-5G APOSOR29015-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Formule: C₉H₇ClO₃S
Poids moléculaire: 230.668 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052999
Numéro CAS: 90396-06-8