Imprimer
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 314 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064435
Numéro CAS: 99-21-8