Imprimer
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 248 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formule: C₁₂H₁₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175795
Numéro CAS: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III