Imprimer
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 143 EUR
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01830203
Numéro CAS: 88791-07-5