Imprimer
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 0 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125906
Numéro CAS: 1792-41-2