Allylamine, N-CBZ protected
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 120…125 °C (1 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01570995 Numéro CAS: 5041-33-8 |