Imprimer
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 49.3 EUR
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186642
Numéro CAS: 1532-24-7