Imprimer

trans-4-Chloro-4'-methylchalcone

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR27882-1G OR27882-250MG
APOSOR27882-1GEA 0 EUR
APOSOR27882-1G APOSOR27882-250MG
trans-4-Chloro-4'-methylchalcone
trans-4-Chloro-4'-methylchalcone
Formule: C₁₆H₁₃ClO
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016346
Numéro CAS: 37620-37-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR