Imprimer
4-(Dimethylamino)chalcone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 248 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formule: C₁₇H₁₇NO
Poids moléculaire: 251.323 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168677
Numéro CAS: 1030-27-9