Imprimer
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(2-Methylquinolin-4-yl)piperazine
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 116 EUR
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formule: C₁₄H₁₇N₃
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935745
Numéro CAS: 82241-22-3
UN: 3259
ADR: 8,III