Imprimer
7-methyl-1-naphthol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 1200 EUR
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314197
Numéro CAS: 6939-33-9