6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06656059 Numéro CAS: 1256355-24-4 |