Imprimer
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole
OR27556-5G OR27556-1G
APOSOR27556-5GEA 445 EUR
APOSOR27556-5G APOSOR27556-1G
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formule: C₁₈H₁₅NO₄S
Point de fusion: 238…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238942
Numéro CAS: 298187-97-0