Imprimer
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR27530-100G OR27530-25G
APOSOR27530-100GEA 321 EUR
APOSOR27530-100G APOSOR27530-25G
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Formule: C₁₅H₃₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278493
Numéro CAS: 163119-16-2