Imprimer
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 0 EUR
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00174279
Numéro CAS: 153708-69-1