Imprimer
DL-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl amino(phenyl)acetate hydrochloride, α-(Ethoxycarbonyl)benzylamine hydrochloride, H-DL-2-Phg-OEt·HCl, Ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride
OR26810-1G OR26810-5G OR26810-25G
APOSOR26810-1GEA 102 EUR
APOSOR26810-1G APOSOR26810-5G APOSOR26810-25G
DL-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride 98%
DL-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114583
Numéro CAS: 879-48-1