Imprimer
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-BOC protected, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR2668-100MG OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA 87 EUR
APOSOR2668-100MG APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Poids moléculaire: 259.299 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264196
Numéro CAS: 946682-30-0