Imprimer
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 381 EUR
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 254.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839300
Numéro CAS: 908562-25-4