Imprimer
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 198 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 80…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086204
Numéro CAS: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III