5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆BrN₃O₄S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00103270 Numéro CAS: 680212-43-5 |