5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-(Phenylethynyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₄H₉NO₂ Point de fusion: 245…247 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00174055 Numéro CAS: 175203-69-7 |