Imprimer
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25625-1G OR25625-5G
APOSOR25625-1GEA 0 EUR
APOSOR25625-1G APOSOR25625-5G
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 262.347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178753
Numéro CAS: 175203-67-5