Imprimer
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25578-1G OR25578-5G
APOSOR25578-1GEA 102 EUR
APOSOR25578-1G APOSOR25578-5G
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃S
Poids moléculaire: 215.274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173847
Numéro CAS: 175203-46-0