Imprimer
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 92.8 EUR
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₆N₂O₂S₂
Point de fusion: 128…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085141
Numéro CAS: 3621-99-6