Imprimer
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 0 EUR
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Formule: C₅H₉NOS
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052156
Numéro CAS: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7