4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₇ClO₂S₂ Point de fusion: 195…198 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052149 Numéro CAS: 149609-86-9 |