Imprimer
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 126 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈OS₂
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052282
Numéro CAS: 159709-36-1