Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25229-250MG OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR25229-250MG APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084951
Numéro CAS: 1798-83-0